Läs mer
Cytidine 5'-Phosphoromorpholidate N,N'-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytidine 5'-Phosphoromorpholidate N,N'-Dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H31N3O.C13H21N4O8P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;14-9-1-2-17(13(20)15-9)12-11(19)10(18)8(25-12)7-24-26(21,22)16-3-5-23-6-4-16/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);1-2,8,10-12,18-19H,3-7H2,(H,21,22)(H2,14,15,20)/t;8-,10-,11-,12-/m.1/s1 |
| Formel vikt | 685.356 |