Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytidin-5'-trifosfatdinatriumsalt, 97 %
Produktkod. 15444649
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2 g
Förpackningsstorlek:
1g
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15444649 500 mg 500mg
15424649 1 g 1g
15434649 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15444649 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62238.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36051-68-0 | C9H14N3Na2O14P3 | 527.12 g/mol
Cytidin-5'-trifosfatdinatriumsalt är en katjonpermeabel ligandstyrd jonkanal (P2X purinerg receptor) agonist. Det används också som en organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt, livsmedelstillsats och smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Cytidin-5′ -trifosfatdinatriumsalt är en katjongenomsläpplig ligandstyrd jonkanal (P2X purinerg receptor) agonist. Det används också som en organisk mellanprodukt, farmaceutisk mellanprodukt, livsmedelstillsats och smakämne.
Löslighet
Lösligt i vatten. Olösligt i etanol, kloroform och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36051-68-0
Molekylformel C9H14N3Na2O14P3
Molekylvikt (g/mol) 527.12
MDL-nummer MFCD00078193
InChI-nyckel NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
Synonym CTP
PubChem CID 131675548
IUPAC-namn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-5-[[hydroxi-[hydroxi(fosfonooxi)fosforyl]oxifosforyl]oximetyl]oxolan-3,4-diolat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine-5'-triphosphate disodium salt
Färg Vitt
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol,chloroform and ether.
Formel vikt 527.12
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.