Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytidin 5'-trifosfat, dinatriumsalthydrat, 95 %
Product Code. 10062840 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
500 mg; Glasflaska
Product Code.
10062840 500 mg; Glasflaska
1 missing translation for 'options'
Product Code. 10062840 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Chemicals missing translation for 'supplierNo' 226225000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 652154-13-7 | C9H18N3Na2O16P3 | 563.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Cytidine 5′-triphosphate,disodium salt hydrate
Smältpunkt 215.0°C to 218.0°C
Namnnotering 95%
CAS 652154-13-7
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 mg
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Molekylformel C9H18N3Na2O16P3
MDL-nummer MFCD00150807
Synonym cytidine 5'-triphosphate sodium salt, cytidine 5'-triphosphate tetrasodium
Löslighetsinformation Solubility in water: 200g/L (20°C)
InChI-nyckel KNSYTSUGTLJHPS-ODQFIEKDSA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-namn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metoxi-hydroxifosforyl]fosfonvätefosfat;natrium
Molekylvikt (g/mol) 563.15
PubChem CID 129893565
Formel vikt 527.12
Procent renhet 95%
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.