Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytidin, 99+%
Produktkod. 10629094 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10629094 250 g 250g
10080860 10 g 10g
10182420 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10629094 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 111812500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-46-3
Molekylformel C9H13N3O5
Molekylvikt (g/mol) 243.22
MDL-nummer MFCD00006545
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine
Namnnotering 99.5%
Abs. 0.43 to 0.47 (A250/A260), 2.05 to 2.15 (A280/A260)
Smältpunkt 210.0°C to 217.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 31,24
Merck Index 15,2783
Specifikt rotationsförhållande + 31.50 (25.00°C c=0.6,H2O)
Specifik rotation + 31.50
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in organic solvents
Spektrofotometri 98 to 102% (lambda max. 280nm,pH 1) molar absorptivity 13000+/-2%,on dry basis
Transmittans 98% min. (c=1, H2O, 430nm) 1cm cell
Formel vikt 243.22
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.