Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytidin, 99 %
Produktkod. 11463973
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463973 10 g 10g
11473973 50 g 50g
11483973 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463973 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A10261.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.90 SEK
    662.65 SEK / 10g
    Save 148.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för att syntetisera enzymhämmare, antivirala medel och anticancerläkemedel. Och används även som beståndsdelar i nukleinsyror. | CAS: 65-46-3 | C9H13N3O5 | 243,22 g/mol
Cytidin används för att syntetisera enzymhämmare, antivirala medel och anticancermedel. Och används även som beståndsdel i nukleinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-46-3
Molekylformel C9H13N3O5
Molekylvikt (g/mol) 243.22
MDL-nummer MFCD00006545
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine
Smältpunkt ∼215 °C (uppdelning)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 10 g
Beilstein 89173
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Lösligt i vatten och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 243.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.