Läs mer
Cytidin, fri bas, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473420 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473420 5 g 5g
11483420 10 g 10g
11493420 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473420 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210145905
Kemiska identifierare
CAS 65-46-3
Molekylformel C9H13N3O5
Molekylvikt (g/mol) 243.22
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-namn 4-amino-1-[3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine, free base
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.8%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.22
Fysisk form Kristallint pulver
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.