Läs mer
Cytidin, fri bas, 99,8 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11493420 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493420 100 g 100g
11473420 5 g 5g
11483420 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493420 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210145980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7190.00 SEK
    6847.02 SEK / 100g
    Save 342.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
CAS: 65-46-3 | Formula: C9H13N3O5 | Weight: 243.22 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 65-46-3
Molekylformel C9H13N3O5
Molekylvikt (g/mol) 243.22
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
IUPAC-namn 4-amino-1-[3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine, free base
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.8%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 243.22
Procent renhet 99.8%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Kristallint pulver