Läs mer
Cytidine, Free Base, Thermo Scientific™
Produktkod. 15845118 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15845118 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15845118 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J14060.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytidine
CAS 65-46-3
Smältpunkt ∼215°C (decomposition)
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C9H13N3O5
MDL-nummer MFCD00006545
Kvantitet 100 g
Beilstein 89173
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
IUPAC-namn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 243.22
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Formel vikt 243.22
Fysisk form Kristallint pulver