Läs mer
Cytidin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11435132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435132 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11435132 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219465101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 SEK
    338.85 SEK / 1g
    Save 17.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Består av basen cytosin kopplat till sockret d-ribos med fem kolatomer. Cytidin, MP Biomedicals är en pyrimidinnukleosid med en mängd olika analoger som uppvisar potentiellt användbar farmakologi.
Cytidin, när det administreras intraperitonealt i kombination med kolin, förbättrar nervregenerering och funktionell återhämtning i en råttmodell av ischiasnervskada. Det används också som en ex vivo läkemedelsselekterbar markör i genmodifierade primära benmärgsstromaceller för cytidindeaminasanalys.
Specifications
CAS 65-46-3
Abs. λ max (vatten): 270–272 nm
Smältpunkt 208 °C till 218 °C
Molekylformel C9H13N3O5
Kvantitet 1 g
Synonym cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
Löslighetsinformation Löslig i vatten (50 mg/ml, klar färglös till svag gul lösning).
InChI-nyckel UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
LEDER NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
IUPAC-namn 4-amino-1-[3,4-dihydroxi-5-(hydroximetyl)oxolan-2-yl]-1,2-dihydropyrimidin-2-on
Molekylvikt (g/mol) 243.22
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Formel vikt 243.2
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver