Läs mer
Cytisine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytisine (Laburnin) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1 |
| Formel vikt | 190.1106 |
| Procent renhet | >95% |