Läs mer
Cytiva Cytiva Dissociationsenzymblandning B - Lever
Produktkod. 31703022 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Form:
Frystorkat material
Produktkod. Form
31703022 Frystorkat material
1 options
Produktkod. 31703022 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29751004
 Begränsad artikel
I lager
Enzymatiska blandningar för levervävnad optimerade för manuell och semi-automatiserad dissociation i encelliga arbetsflöden.
  • Dissociationsenzymblandningar (endast för forskning) för lever är kit avsedda för dissociation av levervävnader i arbetsflöden för enkelcellsprov
  • Kiten har optimerats för manuell och semi-automatiserad vävnadsdisaggregationstekniker
  • Arbeta effektivt vid 37 °C
  • Förbättrad encellig livskraft och minskad cellaggregering
  • Färdig lösning för levervävnad – optimerad för dissociation av de olika segmenten som är operativa i respektive vävnad
  • Optimerad för användning med manuella vävnadsdisaggregationstekniker och semi-automatiserade tekniker, inklusive VIA-vävnadsdisaggregatorn Extractor™
  • Enzymblandning B (för lever) rekommenderas vid 37 °C eftersom levern är mycket känslig för kyla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Frystorkat material
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Hold (Håll)