Läs mer
Cytiva Cytiva Dissociationsenzymmix C - Hjärna
Produktkod. 31703032 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Form:
Frystorkat material
Produktkod. Form
31703032 Frystorkat material
1 options
Produktkod. 31703032 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29740240
 Begränsad artikel
I lager
Enzymatiska blandningar för hjärnvävnad optimerade för manuell och semi-automatiserad dissociation i encelliga arbetsflöden.
  • Dissociationsenzymblandningar (endast för forskning) för hjärnan är kit avsedda för dissociation av hjärnvävnader i arbetsflöden för enkelcellsprov
  • Kiten har optimerats för manuell och semi-automatiserad vävnadsdisaggregationstekniker
  • Arbeta effektivt vid antingen 4 °C eller 37 °C
  • Förbättrad encellig livskraft och minskad cellaggregering
  • Färdig lösning för hjärnvävnad – Optimerad för dissociation av de olika segment som är operativa i respektive vävnad
  • Optimerad för användning med manuella vävnadsdisaggregationstekniker och semi-automatiserade tekniker, inklusive VIA-vävnadsdisaggregatorn Extractor™
  • Prestandadata finns inte tillgängliga för enzymblandning C (för hjärnan) med semi-automatiserade metoder vid temperaturer på 37 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Frystorkat material
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Hold (Håll)