Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler, renoverad
Beskrivning
This is a refurbished version of the CytKick Autosampler, which is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep). A computer is not included with the autosampler since one is provided with the cytometer. For added speed and tube/plate compatibility, please see the CytKick Max Autosampler.
Funktioner av CytKick Autosampler inkluderar:
•Pålitlig —intelligent sonddesign minimerar igensättning och överföring (0,5 %) och förhindrar skador på instrumentet
•Blandning genom aspiration —blandning av prov genom aspiration istället för skakning säkerställer homogenitet hos provet och upprätthåller cellviabilitet
•Enkel övergång —ingen demontering, ingen ytterligare QC, ingen omstart krävs för konvertering mellan plattor och rör
•Maximal kompatibilitet —96- och 384-brunnars plattor (standard och djup)
•Auto-cleaning —utför automatisk rengöring när instrumentet stängs av
Pålitlig
De CytKick Autosampler designades för att minimera systemets stilleståndstid. Automatiserade provtagningsenheter plågas ofta av igensättning eller sondkraschar. Den intelligenta sonden, med en diameter på 200 mikron som är större än de flesta sonder som finns tillgängliga i branschen, minimerar fall av igensättning.
För att förhindra sondkrascher, som kan kräva dyrt sondbyte, CytKick Autosampler utför automatiskt en självkalibrering av sonden för att säkerställa en konsekvent positionering av sonden i varje brunn. Självkalibreringen verifierar att sonden fungerar korrekt, minskar variationen i sondens placering över tid för att förhindra fel under plåtkörningar och hjälper till att förbättra tillförlitligheten under systemets livslängd. Självkalibrering av sonden gör också att autosamplern enkelt kan flyttas, så att den kan delas mellan flera instrument.
Maximal kompatibilitet
De CytKick Autosampler tillåter användning av många olika plattformat, inklusive 96-, 384- och djupbrunnsplattor. Dessutom CytKick Autosampler initierar automatiska rengöringsprocedurer när instrumentet stängs av för att säkerställa korrekt underhåll med lite användarinteraktion.
Blandning genom aspiration
Till skillnad från andra plåtlastare som blandar prover genom att skaka, vilket kanske inte säkerställer homogenitet hos provet, CytKick Autosampler blandar prover genom aspiration och omrörning, vilket möjliggör enhetlig blandning samtidigt som provets livsduglighet bevaras och resulterar i konsekventa data med CVs mindre än 10 % över plattan.
Lätt att byta
För att upprätthålla systemets flexibilitet är den manuella provsonden alltid tillgänglig även när laddaren är närvarande, och växling mellan rör och plattor detekteras via programvara och kräver inte ytterligare användaringripande.
Enkel att använda
Instrumentdesignen och mjukvaran har utvecklats med kundens användarvänlighet i åtanke. De CytKick Autosampler har vätskeflaskor med sensorer som informerar användaren när vätskorna behöver bytas ut. Autosamplerns ’indikatorlampor och varningssystem har utformats för att säkerställa att en användare som har gått bort från systemet enkelt kan se systemets status hela tiden.
Att sätta upp ett experiment med Attune NxT cytometrisk programvara är enkel. Med hjälp av en plattlayoutvy kan användare skapa kompensationsbrunnar, definiera instrumentinställningar och identifiera prover. Den intuitiva programvaran möjliggör snabb inlärning och dataanalys. Till exempel tillåter en värmekartavy snabb screening och bekräftelse av prover medan instrumentet samlar in data.
Autorengöring av autosampler görs under instrumentets avstängningsprocessen, därför krävs inga ytterligare användarsteg för att underhålla systemet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | CytKick |
| Kvantitet | Varje |
| Produkttyp | Flödescytometrianalysator |