Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler Provspruta, 1 mL
Produktkod. 17246336
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
17246336 1 ml
1 options
Produktkod. 17246336 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100054593CST
Beräknad leverans: 30-11-2026
Denna 1-ml provspruta används med fluidiksystemet CytKick och CytKick Max autosampler för att flytta prov från autosampler till flödescellen i Attune NxT och Attune CytPix flödescytometrar.
Denna 1-ml provspruta används tillsammans med fluidiksystemet i CytKick CytKick Max-autoprovtagaren för att flytta provet från autoprovtagaren till flödescellen i Attune NxT och Attune CytPix flödescytometrarna. Utbyte av denna spruta rekommenderas som en del av instrumentunderhållet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Kapacitet 1 mL
För användning med (utrustning) CytKick och CytKick Max autosamplare
Produkttyp Autosampler spruta