Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Autosampler
Produktkod. 16545890
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16545890 Varje Varje
1 options
Produktkod. 16545890 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A42901
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
De CytKick Autosampler är för användning med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer.
Funktioner av CytKick Autosampler inkluderar:
• Pålitlig —intelligent sonddesign minimerar igensättning och överföring (0,5 %) och förhindrar skador på instrumentet
• Blandning genom aspiration —blandning av prov genom aspiration istället för skakning säkerställer homogenitet hos provet och upprätthåller cellviabilitet
• Enkel övergång —ingen demontering, ingen ytterligare QC, ingen omstart krävs för konvertering mellan plattor och rör
• Maximal —kompatibilitet 96- och 384-brunnars plattor (standard och djup)
• Auto-—cleaning utför automatisk rengöring när instrumentet stängs av
Reliable
The CytKick Autosampler designades för att minimera systemets stilleståndstid. Automatiserade provtagningsenheter plågas ofta av igensättning eller sondkraschar. Den intelligenta sonden, med en diameter på 200 mikron som är större än de flesta sonder som finns tillgängliga i branschen, minimerar fall av igensättning.
För att förhindra sondkrascher, som kan kräva dyrt sondbyte, CytKick Autosampler utför automatiskt en självkalibrering av sonden för att säkerställa en konsekvent positionering av sonden i varje brunn. Självkalibreringen verifierar att sonden fungerar korrekt, minskar variationen i sondens placering över tid för att förhindra fel under plåtkörningar och hjälper till att förbättra tillförlitligheten under systemets livslängd. Självkalibrering av sonden gör också att autosamplern enkelt kan flyttas, så att den kan delas mellan flera instrument.
Maximal kompatibilitet
CytKick Autosampler tillåter användning av många olika plattformat, inklusive 96-, 384- och djupbrunnsplattor. Dessutom CytKick Autosampler initierar automatiska rengöringsprocedurer när instrumentet stängs av för att säkerställa korrekt underhåll med lite användarinteraktion.
Blandning genom aspiration Till skillnad från
andra plåtlastare som blandar prover genom att skaka, vilket kanske inte säkerställer provets homogenitet, CytKick Autosampler blandar prover genom aspiration och omrörning, vilket möjliggör enhetlig blandning samtidigt som provets livsduglighet bevaras och resulterar i konsekventa data med CVs mindre än 10 % över plattan.
Lätt att byta
För att bibehålla systemets flexibilitet är den manuella provsonden alltid tillgänglig även när laddaren är närvarande, och växling mellan rör och plattor detekteras via mjukvara och kräver inte ytterligare användaringripande.
Enkel att använda
Instrumentdesignen och mjukvaran har utvecklats med kundens användarvänlighet i åtanke. De CytKick Autosampler har vätskeflaskor med sensorer som informerar användaren när vätskorna behöver bytas ut. Autosamplerns ’indikatorlampor och varningssystem har utformats för att säkerställa att en användare som har gått bort från systemet enkelt kan se systemets status hela tiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje Attune
Innehåll och lagring
  • 1 CytKick Autosampler
  • 1 installationssats
  • 1 10-Pk. av 96 brunnsplattor
Kvantitet Varje
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Autosampler