Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler, renoverad
Beskrivning
Detta är en renoverad version av CytKick Max Autosampler, som är för användning med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det möjliggör snabb bearbetning av flera prover genom att automatiskt analysera prover från 96- och 384-brunnars plattor (standard och djup), samt vissa anpassade platttyper och mikrofugrörsställ.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | CytKick |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Produkttyp | Flödescytometrianalysator |