Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler Upgrade Kit
Produktkod. 17112534
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
17112534 1 kit
1 options
Produktkod. 17112534 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A43045
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Möjliggör uppgradering av en CytKick Autosampler till en CytKick Max Autosampler
  • De CytKick Max Autosampler Upgrade Kit möjliggör uppgradering av en CytKick Autosampler till en CytKick Max Autosampler.
  • Uppgraderingen utförs av antingen en fältserviceingenjör eller fältapplikationsspecialist och tillhandahåller följande funktioner: snabbare plåttider (22 minuter för en 96-brunnars platta eller 88 minuter för en 384-brunnars platta) med ett boostläge, användardefinierbara anpassade plattdefinitioner som tillåter användning av alla ANSI spec-skyltar, avdunstningsskydd med folieskydd, automatisk provtagning av rör för 1,5- och 2,0-ml Eppendorf rör och passiv kylningsförmåga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CytKick
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Uppgraderingssats för autosampler