Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max Autosampler
Beskrivning
The CytKick Max Autosampler is for use with the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer. It enables rapid processing of multiple samples by automatically analyzing samples from 96- and 384-well plates (standard and deep), as well as some custom plate types and microfuge tube racks. The CytKick Max Autosample features a boost mode that enables faster sample processing, as well as passive cooling for some plates/racks. A CytKick Max Accessory Kit is included that contains four accessory plates: two cooling plates and two tube adaptors, as well as a Max dongle key. A computer is not included with the autosampler since one is provided with the cytometer.
De CytKick Max Autosampler är för användning med Attune NxT Akustisk fokuseringscytometer. Det möjliggör snabb bearbetning av flera prover genom att automatiskt analysera prover från 96- och 384-brunnars plattor (standard och djup), samt vissa anpassade platttyper och mikrofugrörsställ. De CytKick Max Autosample har ett boostläge som möjliggör snabbare provbearbetning, samt passiv kylning för vissa tallrikar/ställ. A CytKick Max Accessory Kit ingår som innehåller fyra tillbehörsplåtar: två kylplattor och två röradaptrar, samt en Max dongelnyckel. En dator ingår inte i autosamplern eftersom en sådan är försedd med cytometern.
Funktioner av CytKick Max autosampler inkluderar:
- Pålitlig —intelligent sonddesign minimerar igensättning och överföring (0,5 %) och förhindrar skador på instrumentet
- Blandning genom aspiration —blandning av prov genom aspiration istället för skakning säkerställer homogenitet hos provet och upprätthåller cellviabilitet
- Enkel övergång —ingen demontering, ingen ytterligare QC, ingen omstart krävs för konvertering mellan plattor och rör
- Boost-läget —minskar bearbetningstiden från 42 minuter till 22 minuter för 96-brunnars platta (med en sköljning och en blandning och fullständig analys av en 20-μ L prov)
- Provkylning av —passiv kylning tillgänglig för 96-brunnars U-bottenplattor och mikrofugrörställ
- Maximal kompatibilitet —96- och 384-brunnars plattor (standard och djup), 96-brunnars folietäckta plattor med standarddjup, vissa anpassade platttyper och 1,5 mL och 2 mL mikrofugrör (upp till 24 per rack)
- Auto-cleaning —utför automatisk rengöring när instrumentet stängs av
Högkapacitetsläge
De CytKick Max Autosampler har två alternativ för att bearbeta prover i en miljö med hög genomströmning: högkapacitetsläge och boostläge. Högkapacitetsläget möjliggör plåtscreening genom att samla in 20μ L av provet med en hastighet av 1000μ L/min, medan Boost-läget förkortar tiden mellan proverna och låter användaren välja provvolym och provinmatningshastighet.
Pålitlig
De CytKick Max Autosampler designades för att minimera systemets stilleståndstid. Automatiserade provtagningsenheter plågas ofta av igensättning eller sondkraschar. Den intelligenta sonden, med en diameter på 200 mikron som är större än de flesta sonder som finns tillgängliga i branschen, minimerar fall av igensättning.
För att förhindra sondkrascher, som kan kräva dyrt sondbyte, CytKick Max Autosampler utför automatiskt en självkalibrering av sonden för att säkerställa en konsekvent positionering av sonden i varje brunn. Självkalibreringen verifierar att sonden fungerar korrekt, minskar variationen i sondens placering över tid för att förhindra fel under plåtkörningar och hjälper till att förbättra tillförlitligheten under systemets livslängd. Självkalibrering av sonden gör också att autosamplern enkelt kan flyttas, så att den kan delas mellan flera instrument.
Provkylning
De CytKick Max Autosampler är kompatibel med ett 96-brunnars universalkylblock med standardplatta som håller proverna vid 2-8 °C under∼ 60 minuter, ett förlängt kylblock med standardplatta med 96 brunnar som håller proverna vid 2-8 °C i∼ 100 minuter och ett kylställ för mikrofugrör som håller proverna vid 2-8 C °i∼ 100 minuter. Användaren måste kyla kylblocket/stället i kylen över natten före användning.
Maximal kompatibilitet
De CytKick Max Autosampler tillåter användning av många olika plattformat, inklusive 96-, 384- och djupbrunnsplattor, utan att vara begränsad till en enda tillverkare. De CytKick Max Autosampler gör det också möjligt att köra 1,5- och 2,0-ml mikrofugrör i ett automatiserat format. Dessutom initierar autosamplern automatiska rengöringsprocedurer när instrumentet stängs av för att säkerställa korrekt underhåll med lite användarinteraktion.
Blandning genom aspiration
Till skillnad från andra plåtlastare som blandar prover genom att skaka, vilket kanske inte säkerställer homogenitet hos provet, CytKick Max Autosampler blandar prover genom aspiration och omrörning, vilket möjliggör enhetlig blandning samtidigt som provets livsduglighet bevaras och resulterar i konsekventa data med CVs mindre än 10 % över plattan. De CytKick Max Autosampler har också ett skonsamt blandningsläge för ömtåliga cellinjer.
Lätt att byta
För att upprätthålla systemets flexibilitet är den manuella provsonden alltid tillgänglig även när laddaren är närvarande, och växling mellan rör och plattor detekteras via programvara och kräver inte ytterligare användaringripande.
Enkel att använda
Instrumentdesignen och mjukvaran har utvecklats med kundens användarvänlighet i åtanke. De CytKick Max Autosampler har vätskeflaskor med sensorer som informerar användaren när vätskorna behöver bytas ut. Autosamplerns ’indikatorlampor och varningssystem har utformats för att säkerställa att en användare som har gått bort från systemet enkelt kan se systemets status hela tiden.
Att sätta upp ett experiment med Attune NxT cytometrisk programvara är enkel. Med hjälp av en plattlayoutvy kan användare skapa kompensationsbrunnar, definiera instrumentinställningar och identifiera prover. Den intuitiva programvaran möjliggör snabb inlärning och dataanalys. Till exempel tillåter en värmekartavy snabb screening och bekräftelse av prover medan instrumentet samlar in data.
Autorengöring av autosampler görs under instrumentets avstängningsprocessen, därför krävs inga ytterligare användarsteg för att underhålla systemet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Attune |
| Innehåll och lagring |
|
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Autosampler |