Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max förlängd kyladapter
Description
- De CytKick Max Extended Cooling Adapter är designad för användning med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer.
- Detta kylblock håller proverna vid 2-°15 C i 95-100 minuter medan de analyseras på instrumentet.
- Kyladaptern bringas till temperatur genom att placera den i ett kylskåp över natten eller i en frys i minst två timmar före användning.
- Om denna längre nedkylningstid inte behövs, se CytKick Max Universal Cooling Adapter, som kyler prover för∼ 65 minuter.
Specifications
Specifications
| Produktlinje | CytKick |
| Kvantitet | 1 adapter |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Attune akustisk fokuseringscytometer |
| Produkttyp | Kyladapter |