Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max Rörkylningsställ
Produktkod. 16636264
Change view
Kvantitet:
1 Rack
Produktkod. Kvantitet
16636264 1 Rack
1 options
Produktkod. 16636264 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100076823
Beräknad leverans: 02-12-2026
De CytKick Max Tube Cooling Rack är designad för användning med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer
  • De CytKick Max Tube Cooling Rack är designad för användning med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer.
  • Det tillåter provupptag från 16 1,5- och 2,0-ml Eppendorf rör utan att du behöver ta bort locken. Detta kylställ håller proverna vid 2-°15 C i 108-120 minuter medan de analyseras på instrumentet.
  • Stället kyls genom att ställa det i kylskåp över natten före användning
  • För en icke-kylande version av detta ställ, se CytKick Max Rörställ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CytKick
Kvantitet 1 Rack
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Rörkylningsställ