Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max Rörställ
Produktkod. 16536900
Change view
Kvantitet:
1 Rack
Produktkod. Kvantitet
16536900 1 Rack
1 options
Produktkod. 16536900 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100064241
Beräknad leverans: 16-11-2026
De CytKick Max Tube Rack är utformad för att användas med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer
  • De CytKick Max Tube Rack är utformad för att användas med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer.
  • Det tillåter provupptag från 24 1,5- och 2,0-ml Eppendorf rör utan att du behöver ta bort locken.
  • För en kylande version av detta ställ, se CytKick Max Rörkylningsställ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CytKick
Kvantitet 1 Rack
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Rörställ