Läs mer
Invitrogen™ CytKick™ Max Universal kyladapter
Produktkod. 17188485
Change view
Kvantitet:
1 adapter
Produktkod. Kvantitet
17188485 1 adapter
1 options
Produktkod. 17188485 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 100081492
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
De CytKick Max Universal kyladapter är designad för användning med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer
  • De CytKick Max Universal kyladapter är designad för användning med CytKick Max Autosampler och Attune Acoustic Focusing Cytometer.
  • Detta kylblock håller proverna vid 2-°15 C för∼ 65 minuter medan de analyseras på instrumentet.
  • Kyladaptern bringas till temperatur genom att placera den i ett kylskåp över natten eller i en frys i minst två timmar före användning.
  • För en längre nedkylningstid (95-100 minuter), se CytKick Max förlängd kyladapter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje CytKick
Kvantitet 1 adapter
Frakt skick Rumstemperatur
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer
Produkttyp Kyladapter