Läs mer
Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Alignment Particles
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Achieve exceptional accuracy and feedback on laser power, alignment and noise in excitation and emission optics with Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Alignment Particles. Cyto-Cal Alignment Particles provide a superior method for optical alignment and flow cell focusing of flow cytometers. The 3μm particles are of the highest quality in size and fluorescence uniformity to permit the best possible optimization of each parameter being measured. These particles are internally dyed with chemically stable dyes and therefore have excellent signal stability.
- Superior bead size and uniform dye intensity provide exceptional accuracy when performing the alignment of flow cytometer optics to give a high level of confidence in the instrument results
- Polystyrene 3μm microspheres contain encapsulated dye
- Superior bead size and uniform dye intensity provide exceptional accuracy
- Particles are internally dyed with chemically stable dyes for excellent signal stability
- Cyto-Cal™ 488 Alignment beads are excited by the 488nm spectral line of the argon laser and have broad emission, allowing them to be used to align the FL1 (FITC), FL2 (PE) and FL3 (PE-Cy5) channels simultaneously
- Cyto-Cal™ 633 Alignment beads are optimally excited with the 633nm He-Ne laser (635nm diode laser) and have a maximum emission at 700nm; they are designed to align the FL4 (APC) channel
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | 0.05% Tween-20 Dispersant/Surfactant with 2 mM Sodium Azide preservative |
| Certifikat och efterlevnad | Varje paket med standarder innehåller ett certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST som innehåller en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper. |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Dyed polymer microspheres in water |
| Beskrivning | 488 laser alignment beads |
| Färg | Orange |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Alignment Particle |
| Typ av färg | Firefli Fluorescent Orange (488/575nm) |
| Inkluderar | Bipacksedel |
| Visa mer |