Learn More
Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Alignment Particles
Artikelnummer. 11868293 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beskrivning:
488 laserjusteringspärlor
633 laserjusteringspärlor
missing translation for 'unitSize'
3ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contains sodium azide.
Artikelnummer. 11868293
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ FA3R
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Contains sodium azide.
Achieve exceptional accuracy and feedback on laser power, alignment and noise in excitation and emission optics with Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Alignment Particles.
Achieve exceptional accuracy and feedback on laser power, alignment and noise in excitation and emission optics with Thermo Scientific™ Cyto-Cal™ Alignment Particles. Cyto-Cal Alignment Particles provide a superior method for optical alignment and flow cell focusing of flow cytometers. The 3μm particles are of the highest quality in size and fluorescence uniformity to permit the best possible optimization of each parameter being measured. These particles are internally dyed with chemically stable dyes and therefore have excellent signal stability.
  • Superior bead size and uniform dye intensity provide exceptional accuracy when performing the alignment of flow cytometer optics to give a high level of confidence in the instrument results
  • Polystyrene 3μm microspheres contain encapsulated dye
  • Superior bead size and uniform dye intensity provide exceptional accuracy
  • Particles are internally dyed with chemically stable dyes for excellent signal stability
  • Cyto-Cal™ 488 Alignment beads are excited by the 488nm spectral line of the argon laser and have broad emission, allowing them to be used to align the FL1 (FITC), FL2 (PE) and FL3 (PE-Cy5) channels simultaneously
  • Cyto-Cal™ 633 Alignment beads are optimally excited with the 633nm He-Ne laser (635nm diode laser) and have a maximum emission at 700nm; they are designed to align the FL4 (APC) channel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tillsats 0.05% Tween-20 Dispersant/Surfactant with 2 mM Sodium Azide preservative
Certifikat och efterlevnad Varje paket med standarder innehåller ett certifikat för kalibrering och spårbarhet till NIST som innehåller en beskrivning av kalibreringsmetoden och dess osäkerhet samt en tabell över kemiska och fysikaliska egenskaper.
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Dyed polymer microspheres in water
Beskrivning 633 laserjusteringspärlor
Färg Rött
Material Polystyren
Produkttyp Alignment Particle
Typ av färg Firefli Fluorescent Red (488, 633, 635/700nm)
Inkluderar Material Safety Data Sheet (MSDS) and Package Insert Sheet
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 3 mL
Stabilitet Stable for a minimum of 12 months
Enhetlighet <3%
Volym (metrisk) 3 mL
Diameter (metrisk) 3μ m
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt