Läs mer
MedChemExpress Cytochalasin B
Produktkod. 16491649
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16491649 1 mg
1 options
Produktkod. 16491649 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY16928
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
MedChemExpress Cytochalasin B is a cell-permeable mycotoxin binding to the barbed end of actin filaments, disrupting the formation of actin polymers, with Kd value of 1.4-2.2 nM for F-actin.
Specifications
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 479.61 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 14930-96-2
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet DMSO : 83.33 mg/mL (173.75 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Phomin
Mål Arp2/3 Complex