Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Cytokalasin B
Produktkod. 10174900 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174900 1 mg Glasflaska 1mg
10723041 5 mg Glasflaska 5mg
10666784 25 mg Glasflaska 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10174900 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228090010
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Cytochalasin B, CAS# 14930-96-2, även känt som fomin, är en organisk heterotricyklisk förening som är en cellgenomsläpplig mykotoxin med stark aktivitet för att hämma cytoplasmatisk delning. | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•Cytokalasin B är ett cellpermeabelt svamptoxin/mykotoxin som anses vara en hämmare av cytoplasmatisk delning genom att blockera bildandet av kontraktila mikrofilament
Användningsområden
•Cytokalasin B kan hämma trombocytaggregation och aktinpolymerisation
• Cytokalasin B används ofta i studier på cytokines på grund av dess förmåga att fungera som en hämmare
• Det används för att karakterisera några av polymerisationsegenskaperna hos aktin
• Denna förening kan också inducera DNA-fragmentering, hämma celldelning och hämma glukostransport, bland andra molekylära processer
• Den skulle kunna användas som en sond för de två hexostransportsystemen i L6-myoblaster från råtta
• Cytokalasin B används ofta i studier av glukostransportörer (GLUT)
• Det kan användas i in vitro mikronukleusanalysprotokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14930-96-2
Molekylformel C29H37NO5
Molekylvikt (g/mol) 479.62
MDL-nummer MFCD00077704
InChI-nyckel GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC-namn 16-bensyl-5,13-dihydroxi-9,15-dimetyl-14-metyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyklotetradeka]iso-indole-2-iso-indole.
LEDER CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Cytochalasin B
Smältpunkt 218,0 °C till 223,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 mg
Merck Index 15, 2787
Specifik rotation +89.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: 10,3 mg/ml aceton - 35,4 mg/ml etanol (24 c), 371 mg/ml dmso - 492 mg/ml dmf (24 c)
Formel vikt 479.6
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytochalasin B
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faresætning
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P350-VID HUDKONTAKT: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.