Läs mer
Cytokalasin B,> 99 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11480982 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480982 1 mg 1mg
11490982 5 mg 5mg
11400992 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480982 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219511901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1045.00 SEK
    993.16 SEK / 1mg
    Save 51.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 14930-96-2
Molekylformel C29H37NO5
Molekylvikt (g/mol) 479.62
MDL-nummer MFCD00077704
InChI-nyckel GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC-namn 16-bensyl-5,13-dihydroxi-9,15-dimetyl-14-metyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyklotetradeka]iso-indole-2-iso-indole.
LEDER CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytochalasin B
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 479.6
Procent renhet >99%
Fysisk form Pulver