Läs mer
Cytochalasin B
Produktkod. 15456849
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456849 5 mg 5mg
15466849 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65342.#0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Ett aktinstörande ämne | CAS: 14930-96-2 | C29H37NO5 | 479,62 g/mol
Cytokalasin B används för att karakterisera några av polymerisationsegenskaperna hos aktin och i studier om cytokines. Sond för de två hexostransportsystemen i L6-myoblaster från råtta. Och inducerar DNA-fragmentering, hämmar celldelning och stör många cellprocesser. Hämmar glukostransport.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Cytokalasin B används för att karakterisera några av polymerisationsegenskaperna hos aktin och i studier av cytokines. Sond för de två hexostransportsystemen i L6-myoblaster från råtta. Och inducerar DNA-fragmentering, hämmar celldelning och stör många cellprocesser. Hämmar glukostransport.
Löslighet Lättlöslig
i DMF, DMSO eller etanol vid rumstemperatur
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14930-96-2
Molekylformel C29H37NO5
Molekylvikt (g/mol) 479.62
MDL-nummer MFCD00077704
InChI-nyckel GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Synonym cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC-namn 16-bensyl-5,13-dihydroxi-9,15-dimetyl-14-metyliden-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyklotetradeka]iso-indole-2-iso-indole.
LEDER CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytochalasin B
Smältpunkt 218 °C till 221 °C
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 mg
UN-nummer UN1544
Beilstein 1096207
Merck Index 14,2790
Löslighetsinformation Fritt löslig i DMF, DMSO eller etanol vid rumstemperatur
Formel vikt 479.61
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cytochalasin B
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cytochalasin B
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.