Läs mer
Invitrogen™ Cytokalasin D
Produktkod. 10707683
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
10707683 1 mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10707683 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PHZ1063
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Cytochalasin D är ett cellgenomsläppligt svamptoxin som binder till den hullingförsedda änden av aktinfilament, vilket hämmar både association och dissociation av subenheter.
Cytochalasin D är ett cellgenomsläppligt svamptoxin som binder till den hullingförsedda änden av aktinfilament, vilket hämmar både association och dissociation av subenheter. Denna förening orsakar avbrott av aktinfilament och hämning av aktinpolymerisation.
Format/formulering: Lyofiliserad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store in freezer (-5°C to -30°C).
Gen-ID (Entrez) 60
Frakt skick Dry Ice
Specifik hämning eller mål Actin
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 1 mg
Produkttyp Cytochalasin D
Inhibitor egenskaper Chemical
Molekylvikt (g/mol) 507.6
Inhibitorer Cytoskeletal Inhibitor
Form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CYTOCHALASIN D INHIBITOR
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).