Läs mer
Cytokalasin D, 98,2 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11482162 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482162 1 mg 1mg
11492162 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482162 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215077101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 22144-77-0
Molekylformel C30H37NO6
Molekylvikt (g/mol) 507.627
InChI-nyckel SDZRWUKZFQQKKV-DKLHZCHASA-N
Synonym cytochalasin d
PubChem CID 131668624
LEDER CC1CC=CC2C(C(=C)C(C3C2(C(C=CC(C1=O)(C)O)OC(=O)C)C(=O)NC3CC4=CC=CC=C4)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cytochalasin D
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.982
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 507.6
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cytochalasin D
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H300 + H310 + H330-Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).