missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytochalasin H (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytochalasin H |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H39NO5/c1-18-10-9-13-23-27(33)20(3)19(2)26-24(16-22-11-7-6-8-12-22)31-28(34)30(23,26)25(36-21(4)32)14-15-29(5,35)17-18/h6-9,11-15,18-19,23-27,33,35H,3,10,16-17H2,1-2,4-5H3,(H,31,34)/b13-9+,15-14+/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,27+,29-,30+/m0/s1 |
| Formel vikt | 493.2828 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?