missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytochrome C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cytochrome C |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C42H54N8O6S2.Fe/c1-19-25(9-11-37(51)52)33-16-34-26(10-12-38(53)54)20(2)30(48-34)14-35-40(24(6)58-18-28(44)42(56)46-8)22(4)32(50-35)15-36-39(21(3)31(49-36)13-29(19)47-33)23(5)57-17-27(43)41(55)45-7;/h13-16,23-24,27-28H,9-12,17-18,43-44H2,1-8H3,(H6,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56);/q;+2/p-2/b29-13-,30-14-,31-13-,32-15-,33-16-,34-16-,35-14-,36-15-; |
| Formel vikt | 884.28 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?