Läs mer
Cytochrome P450 17A1 Antibody [DyLight 755], R&D Systems™
Produktkod. 30498739 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30498739 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 30498739 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP335383IR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cytochrome P450 17A1 Polyclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 17A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cytochrome P450 17A1
Användningsområden ELISA, Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 755
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CPT7, cyp17, CYP17A1, cytochrome p450 XVIIA1, cytochrome P450, family 17, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily XVII (steroid 17-alpha-hydroxylase), adrenalhyperplasia, Cytochrome P450c17, Cytochrome P450-C17, EC 1.14.99, P450C17, P450C17CYPXVII, S17AH
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 209-508 of human Cytochrome P450 17A1 (NP_000093.1).,, Sequence:, LSKDSLVDLVPWLKIFPNKTLEKLKSHVKIRNDLLNKILENYKEKFRSDSITNMLDTLMQAKMNSDNGNAGPDQDSELLSDNHILTTIGDIFGAGVETTTSVVKWTLAFLLHNPQVKKKLYEEIDQNVGFSRTPTISDRNRLLLLEATIREVLRLRPVAPMLIPHKANVDSSIGEFAVDKGTEVIINLWALHHNEKEWHQPDQFMPERFLNPAGTQLISPSVSYLPFGAGPRSCIGEILARQELFLIMAWLLQRFDLEVPDDGQLPSLEGIPKVVFLIDSFKVKIKVRQAWREAQAEGST
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1586
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus