Läs mer
Cytochrome P450 2E1 Antibody (M12P4H2), PerCP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18607596 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Artikelnummer. Kvantitet
18607596 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18607596 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308831PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7676.93 SEK
    6599.25 SEK / 0.1ml
    Save 1077.68 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytochrome P450 2E1 Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 2E1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Cytochrome P450 2E1
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona M12P4H2
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias 4-nitrophenol 2-hydroxylase, CPE1, CYP2Ecytochrome P450 2E1, CYPIIE1, cytochrome P450, family 2, subfamily E, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily IIE (ethanol-inducible), polypeptide 1, Cytochrome P450-J, EC 1.14.13.-, EC 1.14.13.n7, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, P450C2E, P450-J, xenobiotic monooxygenase
Värd art Mouse
Immunogen Ovalbumin-conjugated synthetic peptide HIGFGCIPPR (C-terminal sequence) (Uniprot: P05181)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1571
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.