missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytochrome P450 4A Antibody (M25-P2A10), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50212MFV450
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytochrome P450 4A Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome P450 4A in Human, Mouse, Rat, Drosophila, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Specifikationer
| Cytochrome P450 4A | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Drosophila, Xenopus species | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| M25-P2A10 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| 20-HETE synthase, CP4Y, CYP4A2, cytochrome P450 4A11, cytochrome P450, family 4, subfamily A, polypeptide 11, cytochrome P450, subfamily IVA, polypeptide 11, cytochrome P-450HK-omega, cytochrome P450HL-omega, fatty acid omega-hydroxylase, lauric acid omega-hydroxylase, P450HL-omega | |
| Peptide Sequence - KNGIHLRLR (amino acids 499 - 507) | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 1579 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering