Läs mer
Cytiva Cytodex 1 gamma mikrobärare
Produktkod. 15727207 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
30 g
300 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
300g
30g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15727207 300 g 300g
15717207 30 g 30g
15737207 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15727207 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17548702
 Begränsad artikel
I lager
Mikrobärare för allmänt bruk i steriliserad torrpulverform.
  • Cytodex 1 Gamma utformas genom att en tvärbunden dextranmatris ersätts med positivt laddade N,N-dietylaminoetylgrupper (DEAE) fördelade i matrisen.
  • Micro-Carriers torrvikt: 4,3 x 10 6
  • Ytarea Torrvikt: 0,44 m 2 /g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Tillämpningar inkluderar produktion av stora mängder celler, virus och rekombinanta cellprodukter (t.ex. interferon, enzymer, nukleinsyror, hormoner), studier av celladhesion, differentiering och cellfunktion, perfusionskolonnodlingssystem, mikroskopistudier, skörd av mitotiska celler, isolering av celler, membranstudier, lagring och transport av cellsubstanser, lagring och transport av cellinvolverande celler,
Kvantitet 300 g