Läs mer
Cytiva Cytodex 3 gamma mikrobärare
Produktkod. 15747207 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
30 g
300 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
300g
30g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15747207 30 g 30g
15767207 3 kg 3kg
15757207 300 g 300g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15747207 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17548801
 Begränsad artikel
I lager
Den föredragna mikrobäraren för celler som är svåra att odla in vitro - särskilt för celler med en epitelliknande morfologi.
  • Cytodex 3 Gamma är designad genom kemisk koppling av ett tunt lager av denaturerat svinkollagen typ 1 till den tvärbundna dextranmatrisen.
  • Eftersom kollagenytskiktet kan smältas av en mängd olika proteolytiska enzymer, kan skörden av sådana celler från mikrobärarna utföras med bibehållen hög cellviabilitet och membranintegritet.
  • Denna funktion av Cytodex 3 Gamma är fördelaktigt i utvecklingen av framgångsrika seriella subodlingsprotokoll för att skala upp odlingsvolymer.
  • Tillämpningar inkluderar produktion av stora mängder celler, virus och rekombinanta cellprodukter (t.ex. interferon, enzymer, nukleinsyror, hormoner), studier av cellvidhäftning, differentiering och cellfunktion, perfusionskolonnodlingssystem, mikroskopistudier, skörd av mitotiska celler, isolering av celler, membranstudier, lagring och transport av celler som överförs och transporterar upp märkta ämnen, analyser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Produktion av stora mängder celler, virus och rekombinanta cellprodukter, studier av celladhesion, differentiering och cellfunktion
Kvantitet 30 g