missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 1 Antibody (LHK1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 13 publications
Brand: Novus Biologicals NB100-2756SS
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 1 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Specifikationer
| Cytokeratin 1 | |
| Monoclonal | |
| 1.14 mg/mL | |
| Western Blot 0.5-2 ug/ml, Immunohistochemistry 2-10 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Frozen 5-10 ug/ml | |
| CK1, CK-1, cytokeratin 1, Cytokeratin-1, cytokeratin-1,67 kDa cytokeratin, EHK, EHK1, epidermolytic hyperkeratosis 1, EPPK, Hair alpha protein, K1, keratin 1, keratin, type II cytoskeletal 1, Keratin-1, KRT1A, KRTA, NEPPK, Type-II keratin Kb1 | |
| Mouse | |
| 67 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Cytoskeleton Markers | |
| 3848 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LHK1 | |
| Unconjugated | |
| P04264 | |
| KRT1 | |
| C-terminal peptide sequence of human Cytokeratin 1 [UniProt# P04264] | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering