missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/6961) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™

Produktkod. 30060895 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30060895 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30060895 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP326958AF350

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Cytokeratin 10
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona KRT10/6961
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cytokeratin 10 epsilon protein.
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3858
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.