missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 14 Antibody (KRT14/4132), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08289V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 14 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Cytokeratin 14 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ | |
| Recombinant fragment (around aa351-472) of human Cytokeratin 14 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P02533 ) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3861 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| KRT14/4132 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering