Läs mer
Cytokeratin 14 Antibody (KRT14/7054R), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18620634 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18620634 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18620634 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320730B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 14 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cytokeratin 14
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona KRT14/7054R
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant human Cytokeratin 14 fragment (around aa350-472) (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3861
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus