missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 14 Antibody (rKRT14/7269), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20725IR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 14 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 14 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Cytokeratin 14 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ | |
| Recombinant human Cytokeratin 14 fragment (around aa350-472) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3861 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rKRT14/7269 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering