Läs mer
Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/2103R), PE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18605086 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18605086 100 μg
1 options
Produktkod. 18605086 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308609PE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
Cytokeratin 15 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 15 in Bovine/Human/Rat samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cytokeratin 15
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona KRT15/2103R
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3866
Målarter Bovine, Human, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus