missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 15 Antibody (KRT15/2957), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08478AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 15 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifikationer
| Cytokeratin 15 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15 | |
| Recombinant full-length human Cytokeratin 15 protein (Uniprot: P19012) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3866 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRT15/2957 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering