missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Cytokeratin 15 Monoclonal Antibody (LKH15)

Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA190926
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MA1-90926 detects Cytokeratin 15 from human samples.
Cytokeratin 15 is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains and are clustered in a region on chromosome 17q21. 2.
Specifikationer
| Cytokeratin 15 | |
| Monoclonal | |
| Conc. Not Determined | |
| PBS with 0.09% sodium azide | |
| P19012 | |
| KRT15 | |
| A 17-mer synthetic peptide from the C-terminus of human cytokeratin 15. | |
| 500 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| LKH15 | |
| Unconjugated | |
| KRT15 | |
| AI528832; C K1CO; CK15; CK-15; cytokeratin 15; cytokeratin-15; K15; K1CO; Ka15; keratin 15; keratin 15, type I; keratin complex 1, acidic, gene 15; keratin, type I cytoskeletal 15; Keratin-15; keratin-15, basic; keratin-15, beta; KRT1; Krt1-15; KRT15; krt15 {ECO:0000250; KRTB; type I cytoskeletal 15; type I keratin KA15; UniProtKB:P19012} | |
| Mouse | |
| IgG fraction | |
| RUO | |
| 3866 | |
| 4°C | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering