Läs mer
Cytokeratin 15 Mouse, Clone: SPM190, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 3866-MSM1X-P1
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15960368
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6263.25 SEK
    5424.61 SEK / 100µg
    Spara 838.64 SEK
    13% Off
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Cytokeratin 15
Cytoplasmic
SPM190
Unconjugated
NP_016880103
Mouse
52kDa
Protein A/G Purified
RUO
3866
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
KRT15
A 17 amino acids synthetic peptide from the C- terminal of Human Cytokeratin 15
A431 cells. Skin or Colon
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.