Läs mer
Cytokeratin 16 Antibody (LL025), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18612088 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18612088 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18612088 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308684PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7676.93 SEK
    6599.25 SEK / 0.1ml
    Save 1077.68 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 16 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 16 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cytokeratin 16
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona LL025
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CK16, CK-16, cytokeratin 16, cytokeratin-16, FNEPPK, focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma, K16, K1CP, keratin 16, keratin, type I cytoskeletal 16, keratin-16, KRT16A, NEPPK
Värd art Mouse
Immunogen A synthetic peptide from the C-terminal of human Cytokeratin 16 (Uniprot: P08779)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3868
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus