Läs mer
Cytokeratin 2 Antibody Alexa Fluor™ Plus 488, R&D Systems™
Produktkod. 31985070 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
31985070 0.1 mL
1 options
Produktkod. 31985070 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP321424AFP488
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Cytokeratin 2 Polyclonal antibody specifically detects Cytokeratin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cytokeratin 2
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Alexa Fluor Plus 488
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CK-2e, Cytokeratin-2e, epidermal ichthyosis bullosa of Siemens, Epithelial keratin-2e, K2e, keratin 2, keratin 2A (epidermal ichthyosis bullosa of Siemens), keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal, Keratin-2 epidermis, keratin-2e, KRT2AMGC116967, KRT2EMGC116968, KRTE, Type-II keratin Kb2
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human Cytokeratin 2
Reningsmetod Antigen and protein A Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3849
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus