Läs mer
Cytokeratin 7 Antibody (rKRT7/8763), PerCP, R&D Systems™
Produktkod. 18610084 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18610084 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18610084 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320717PCP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Cytokeratin 7
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rKRT7/8763
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3855
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2b κ
Produktlinje Novus