missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cytokeratin 8 Antibody (B22.1), Alexa Fluor™ 700 , Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11566AF700
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Cytokeratin 8 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8 in Human, Porcine, Bovine, Rabbit, Sheep, Chicken (Negative), Mouse (Negative), Rat (Negative), Xenopus (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Cytokeratin 8 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| CARD2, CK8, CK-8, CYK8, Cytokeratin-8, K2C8, K8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 | |
| Cytoskeletal preparation from HeLa cells | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 3856 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| B22.1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Pig, Bovine, Rabbit, Sheep, Chicken (Negative), Mouse (Negative) | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering